Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Acid red 33

Lieferant: SPECTRUM CHEMICAL MFG

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


DC145-100GM DC145-25GM
SPCMDC145-100GMEA 758 EUR InStock
SPCMDC145-100GM SPCMDC145-25GM
Acid red 33
Acid red 33
D and C Red No. 33 | Non-graded D and C Red No. 33 supplied by Spectrum is indicative of a grade suitable for general industrial use or research purposes and typically are not suitable for human consumption or therapeutic use.


Formel: C₁₆H₁₁N₃Na₂O₇S₂
MW: 467.378 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00071877
CAS-Nummer: 3567-66-6
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge