Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

DL-Menthol, Kristalle USP

Lieferant: SPECTRUM CHEMICAL MFG

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


ME111-10KGBL ME111-180KGBLK ME111-50KGBL ME111-500GM
SPCMME111-10KGBLEA 3730 EUR InStock
SPCMME111-10KGBL SPCMME111-180KGBLK SPCMME111-50KGBL SPCMME111-500GM
DL-Menthol, Kristalle USP
DL-Menthol


Formel: C₁₀H₂₀O
MW: 156.27 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001484
CAS-Nummer: 89-78-1
EINECS: 201-939-0
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge