2-Phenylethanol USP
Lieferant: SPECTRUM CHEMICAL MFG
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
P1058-100GM P1058-1KG P1058-15.9KGBL
SPCMP1058-100GMEA 198 EUR InStock
SPCMP1058-100GM SPCMP1058-1KG SPCMP1058-15.9KGBL
2-Phenylethanol USP
2-Phenylethanol
Formel: C₆H₅CH₂CH₂OH
MW: 122.17 g/mol
Siedepunkt: 432
Melting Pt: 103…105 °C
Dichte: 1.02 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 102
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002886
CAS-Nummer: 60-12-8
EINECS: 200-456-2
UN: 2810
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,07370
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge