Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Polyethylene glycol monostearate 40 NF Type II

Lieferant: SPECTRUM CHEMICAL MFG

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


P1159-500GM P1159-12KG P1159-2.5KG P1159-45KGBL P1159-113KGBL
SPCMP1159-500GMEA 280 EUR InStock
SPCMP1159-500GM SPCMP1159-12KG SPCMP1159-2.5KG SPCMP1159-45KGBL SPCMP1159-113KGBL
Polyethylene glycol monostearate 40 NF Type II
Polyethylene glycol monostearate
Polyoxyl 40 Stearate, Type II, NF is commonly used in pharmaceutical formulations as an emulsifier and a surfactant.

All Spectrum Chemical NF grade products are manufactured, packaged and stored under current Good Manufacturing Practices (cGMP).


Formel: HO(CH₂CH₂O)nOCC₁₇H₃₅
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00148007
CAS-Nummer: 9004-99-3
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Stearic Acid and Palmitic Acid 96.0% min.-
Stearic Acid 90.0 - 99.0 %
Free Polyethylene Glycols 17 - 27 %
Alkalinity To Pass Test
Hydroxyl Value 25 - 40

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge

Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.

Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..