Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Kaliumcarbonat, wasserfrei ≥99,5%, körnig USP

Lieferant: SPECTRUM CHEMICAL MFG

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

P1238-12KG P1238-2.5KG P1238-45KGBL
SPCMP1238-12KGEA 976 EUR InStock
SPCMP1238-12KG SPCMP1238-2.5KG SPCMP1238-45KGBL
Kaliumcarbonat, wasserfrei ≥99,5%, körnig USP
Kaliumcarbonat
Potassium Carbonate, Anhydrous, Granular, USP is used as a drying agent for some non acidic compounds and as a buffering agent. All Spectrum Chemical USP products are manufactured, packaged and stored under current Good Manufacturing Practices (cGMP) per 21CFR part 211 in FDA registered and inspected facilities


Formel: K₂CO₃
Melting Pt: 891 °C
Dichte: 2,42 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011382
CAS-Nummer: 584-08-7
EINECS: 209-529-3
Merck Index: 13,07702
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4d5900faa1ba52c3213eed8f6bb2d952bac1f30f&vid=506be9e45ca01570babb12725abc3e46d9dd72d9&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay 99.5% Min.

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge