Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Peppermint oil NF

Lieferant: SPECTRUM CHEMICAL MFG

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


PE105-500MLGL PE105-100ML PE105-10KGBL
SPCMPE105-500MLGLEA 524 EUR InStock
SPCMPE105-500MLGL SPCMPE105-100ML SPCMPE105-10KGBL
Peppermint oil NF
Peppermint oil
Peppermint Oil, NF - Spectrum Chemical NF products are manufactured, packaged and stored under current Good Manufacturing Practices (cGMP) per 21CFR part 211 in FDA registered and inspected facilities.

GHS hazard : Exclamation mark


Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00147870
CAS-Nummer: 8006-90-4
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Esters(As Menthyl Acetate) 5.0% min.
Total Menthol(Free and As Esters) 50.0 % min.
Specific Gravity @ 25°C 0.896 - 0.908
Angular Rotation -18° to -32°
Refractive Index @ 20°C 1.459 - 1.465

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge