Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Petrolatum, white USP

Lieferant: SPECTRUM CHEMICAL MFG

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


PE125-500GM PE125-15.9KG PE125-2.5KG PE125-174KGBL
SPCMPE125-500GMEA 258 EUR InStock
SPCMPE125-500GM SPCMPE125-15.9KG SPCMPE125-2.5KG SPCMPE125-174KGBL
Petrolatum, white USP
Petrolatum
Petrolatum, White, USP is used as a moisturizer to treat or prevent dry, rough, scaly, itchy skin and minor skin irritations. All Spectrum Chemical USP products are manufactured, packaged and stored under current Good Manufacturing Practices (cGMP) per 21CFR part 211 in FDA registered and inspected facilities


Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00147839
CAS-Nummer: 8009-03-8
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
BHT As Reported
Tocopherols As Reported
Specific Gravity @60 C 0.815 - 0.880
Melting Range 38 - 60 °C

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge