Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Phenol verflüssigt ≥89,0% USP

Lieferant: SPECTRUM CHEMICAL MFG

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

Stabilization: 20 ppm Stabilisiert mit Citronensäure

PH125-2.5LTPV PH125-4LTGL PH125-4LTPV PH125-500MLGL
SPCMPH125-2.5LTPVEA 898 EUR InStock
SPCMPH125-2.5LTPV SPCMPH125-4LTGL SPCMPH125-4LTPV SPCMPH125-500MLGL
Phenol verflüssigt ≥89,0% USP
Phenol verflüssigt
Liquefied Phenol, USP is commonly used for permanent treatment of ingrown toe and finger nails. All Spectrum Chemical USP products USP are manufactured, packaged and stored under current Good Manufacturing Practices (cGMP) per 21CFR part 211 in FDA registered and inspected facilities.


Formel: C₆H₅OH
MW: 94.11 g/mol
Dichte: 1.071
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002143
CAS-Nummer: 108-95-2
EINECS: 203-632-7
UN: 2821
ADR: 6.1 II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay 89,0 % Min.
Clarity of solution and reaction Clear and neutral on acid to litmus
Distilling range 182.5°C Max.
Nonvolatile residue 0.05 % Max
Elemental impurities As reported
Identification A White precipitate forms
Identification B Violet color produced

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge