Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Polyethylene glycol 600 NF

Lieferant: SPECTRUM CHEMICAL MFG

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


PO115-2.5LTGL PO115-20LT
SPCMPO115-2.5LTGLEA 332 EUR InStock
SPCMPO115-2.5LTGL SPCMPO115-20LT
Polyethylene glycol 600 NF
Polyethylenglycol 600
Polyethylene Glycol 600, NF acts as a lubricant, coating the surfaces in aqueous and non-aqueous environments.

All Spectrum Chemical NF grade products are manufactured, packaged and stored under current Good Manufacturing Practices (cGMP).


Formel: H(OCH₂CH₂)nOH
MW: 600 g/mol
Siedepunkt: ∼250 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 17…22 °C
Dichte: 1,128
Flash-Pt: 270 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00081839
CAS-Nummer: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge