Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Saccharin ≥99,0%, Pulver NF

Lieferant: SPECTRUM CHEMICAL MFG

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


SA105-125GM SA105-2.5KG
SPCMSA105-125GMEA 341 EUR InStock
SPCMSA105-125GM SPCMSA105-2.5KG
Saccharin ≥99,0%, Pulver NF
Saccharin
Saccharin, Powder, NF is a pharmaceutical grade substance whose most common use is as an artificial sweetener. All Spectrum Chemical NF products are manufactured, packaged and stored under current Good Manufacturing Practices (cGMP) per 21CFR part 211 in FDA registered and inspected facilities.


Formel: C₇H₅NO₃S
MW: 183.19 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005866
CAS-Nummer: 81-07-2
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay (C₇H₅NO₃S) 99.0 - 101.0 %
Clarity of Solution To Pass Test
Color of Solution To Pass Test
Melting Range 226 - 230 °C
Loss On Drying max. 1.0 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge