Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

DL-Sodium lactate -Lösung 60% (w/w) in wässriger Lösung USP

Lieferant: SPECTRUM CHEMICAL MFG

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


SO179-20LTPL SO179-4LT SO179-500MLGL
SPCMSO179-20LTPLEA 3700 EUR InStock
SPCMSO179-20LTPL SPCMSO179-4LT SPCMSO179-500MLGL
DL-Sodium lactate -Lösung 60% (w/w) in wässriger Lösung USP
DL-Natriumlactat
Sodium DL-Lactate Solution, 60 Percent (w/w), USP is used for the restoration of extracellular fluid and electrolytes balances. All Spectrum Chemical USP products are manufactured, packaged and stored under current Good Manufacturing Practices (cGMP) per 21CFR part 211 in FDA registered and inspected facilities.


Formel: H₃CCH(OH)COONa
MW: 112.06 g/mol
Dichte: 1,270
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00065400
CAS-Nummer: 72-17-3
EINECS: 200-772-0
Merck Index: 13,08709
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay (%) 58.8

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge