Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Saccharin Natrium Dihydrat, körnig USP

Lieferant: SPECTRUM CHEMICAL MFG

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


SO195-12KG SO195-2.5KG SO195-50KGBL SO195-500GM
SPCMSO195-12KGEA 0 EUR InStock
SPCMSO195-12KG SPCMSO195-2.5KG SPCMSO195-50KGBL SPCMSO195-500GM
Saccharin Natrium Dihydrat, körnig USP
Saccharin Natrium Dihydrat
Form: Granular


Formel: C₇H₅NNaO₃S·2H₂O
MW: 242.21 g/mol
MDL Number: MFCD00151213
CAS-Nummer: 6155-57-3
EINECS: 204-886-1
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay 99% Min.

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge