Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

D(+)-Saccharoseoctaacetat NF

Lieferant: SPECTRUM CHEMICAL MFG

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


SU104-12KG SU104-2.5KG SU104-25KGBL SU104-50KGBL
SPCMSU104-12KGEA 2860 EUR InStock
SPCMSU104-12KG SPCMSU104-2.5KG SPCMSU104-25KGBL SPCMSU104-50KGBL
D(+)-Saccharoseoctaacetat NF
D(+)-Saccharoseoctaacetat
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)


Formel: C₂₈H₃₈O₁₉
Melting Pt: 80…83 °C
Dichte: 1,257 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00006623
CAS-Nummer: 126-14-7
EINECS: 204-772-1
Merck Index: 12,09052
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay 98% Min.

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge