Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Thiamin Hydrochlorid USP

Lieferant: SPECTRUM CHEMICAL MFG

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


TH116-1KG TH116-25KGBL TH116-25GM TH116-500GM
SPCMTH116-1KGEA 928 EUR InStock
SPCMTH116-1KG SPCMTH116-25KGBL SPCMTH116-25GM SPCMTH116-500GM
Thiamin Hydrochlorid USP
Thiamin Hydrochlorid


Formel: C₁₂H₁₈Cl₂N₄OS
MW: 337.27 g/mol
Melting Pt: 252
Dichte: 1.401 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00012780
CAS-Nummer: 67-03-8
EINECS: 200-641-8
Merck Index: 13,09366
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay 98% Min.

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge