Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

10-Undecensäure USP

Lieferant: SPECTRUM CHEMICAL MFG

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

UN105-20LT UN105-4LT
SPCMUN105-20LTEA 0 EUR InStock
SPCMUN105-20LT SPCMUN105-4LT
10-Undecensäure USP
Undec-10-enoic acid
Allergen statement (available upon request)


Formel: C₁₁H₂₀O₂
Siedepunkt: 300 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 24 °C
Dichte: 0,91 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 146 °C
MDL Number: MFCD00004442
CAS-Nummer: 112-38-9
EINECS: 203-965-8
Merck Index: 12,09983
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay 97% Min.

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge

Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.

Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..