Vanillin NF
Lieferant: SPECTRUM CHEMICAL MFG
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
VA130-12KG VA130-2.5KG VA130-50KGBL
SPCMVA130-12KGEA 3710 EUR InStock
SPCMVA130-12KG SPCMVA130-2.5KG SPCMVA130-50KGBL
Vanillin NF
Vanillin
Formel: C₈H₈O₃
MW: 152.15 g/mol
Siedepunkt: 285
Melting Pt: ∼82 °C
Dichte: 1.056 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 153
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006942
CAS-Nummer: 121-33-5
EINECS: 204-465-2
Merck Index: 13,09998
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fd6583c5aea50cd090e103650a05eab491b4d38e&vid=fd6583c5aea50cd090e103650a05eab491b4d38e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay 97% Min.
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge