KROS FLOW 20CM, 10KD, MPES, 0.5MM, inlet 3 TC, permeate 1.5 TC, Fibre Count 4000. SA 12500cm2 1 * 1 ST
Lieferant: Spectrum Laboratories
KROS FLOW 20CM, 10KD, MPES, 0.5MM, inlet 3 TC, permeate 1.5 TC, Fibre Count 4000. SA 12500cm2 1 * 1 ST
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
KROS FLOW 20CM, 10KD, MPES, 0.5MM, inlet 3 TC, permeate 1.5 TC, Fibre Count 4000. SA 12500cm2 1 * 1 ST SPECK02-E010-05-N 1 * 1 ST
Hersteller-Artikelnummer:: K02-E010-05-N
Lokale Artikelnummer:: SPECK02-E010-05-N
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder