Weithalsflaschen in klarem oder braunem Glas
Lieferant: GRAVIS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
BOO434 B00444B B00464 B00647 B00664 B00454 B00654
215-2602EA 95.1 EUR InStock
215-2602 SPVAB00444B 215-3225 215-3227 215-3229 215-2799 215-3228
Weithalsflaschen in klarem oder braunem Glas
Flaschen Glasflaschen
In klarem oder braunem Glas
  • Stopfen mit einer Auswahl an 3 Dichtungen: TRISEAL (ausgedehnte PE Schaumbeschichtung auf jeder Seite mit einem PE Belag), und AS (laminiertes Kork), (ungebleichte Pappe hergestellt aus Holzfasern und auf jeder Seite mit einem PE-Belag beschichtet) oder Butyl/PTFE
Bestellinformation: Flaschen werden ohne Stopfen geliefert (muss separat bestellt werden)
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge