Conradson test unit
Lieferant: STANHOPE SETA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
10610-0
STAN10610-0EA 0 EUR InStock
STAN10610-0
Conradson test unit
Apparate zur Mineralöluntersuchung
The Conradson test unit is used to measure for carbon residue of petroleum products.
  • Cast iron tripod stand
  • Skidmore and spun sheet iron crucible with cover
  • Spun steel circular hood with chimney and insulation block and nichrome wire support
Zertifizierungen: ASTM D189-IP 13, D2416, BS 2000-13, FTM 791 5001, ISO 6615.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..