Trockeneisablage fr Isolierbox 210 , EPS, Wandstrke 50 mm, Auenmae: 350x350x57mm, Innenmae: 250x250x57mm 1 * 36 ST
Lieferant: STOROPACK
Trockeneisablage fr Isolierbox 210 , EPS, Wandstrke 50 mm, Auenmae: 350x350x57mm, Innenmae: 250x250x57mm 1 * 36 ST
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Trockeneisablage für Isolierbox 210 , EPS, Wandstärke 50 mm, Außenmaße: 350x350x57mm, Innenmaße: 250x250x57mm 1 * 36 ST STOR516820 1 * 36 ST
Hersteller-Artikelnummer:: 516820
Lokale Artikelnummer:: STOR516820
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder