1,3-Bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazoliumchlorid ≥97%
Lieferant: STREM CHEMICALS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
07-0590-2G
STRE07-0590-2GEA 533 EUR InStock
STRE07-0590-2G
1,3-Bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazoliumchlorid ≥97%
1,3-Bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazoliumchlorid
NHC
Formel: C₂₇H₃₇ClN₂
MDL Number: MFCD02684545
CAS-Nummer: 250285-32-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge