1,1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocen ≥99%
Lieferant: STREM CHEMICALS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
26-0270-1G
STRE26-0270-1GEA 47.9 EUR InStock
STRE26-0270-1G
1,1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocen ≥99%
1,1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocen
Phosphine
Formel: C₃₄H₂₈FeP₂
Melting Pt: 180 °C
MDL Number: MFCD00001422
CAS-Nummer: 12150-46-8
EINECS: 430-420-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge