1,1'-Bis(diisopropylphosphino)ferrocen ≥98%
Lieferant: STREM CHEMICALS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
26-0275-500MG 26-0275-2G
STRE26-0275-500MGEA 73.1 EUR InStock
STRE26-0275-500MG STRE26-0275-2G
1,1'-Bis(diisopropylphosphino)ferrocen ≥98%
1,1'-Bis(diisopropylphosphino)ferrocen
Phosphine
Formel: C₂₂H₂₈FeP₂
MDL Number: MFCD02684559
CAS-Nummer: 97239-80-0
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge