Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Kupfer(II)-2-ethylhexanoat (16 - 19% Cu) lösungsmittelfrei

Lieferant: ABCR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

S29-2941.0100 29-2941-25G 29-2941-100G
ABCRS29-2941.0100EA 0 EUR InStock
ABCRS29-2941.0100 STRE29-2941-25G STRE29-2941-100G
Kupfer(II)-2-ethylhexanoat (16 - 19% Cu) lösungsmittelfrei
Kupfer(II)-2-ethylhexanoat


Formel: C₁₆H₃₀CuO₄
MW: 349.96 g/mol
Melting Pt: 252
MDL Number: MFCD00015695
CAS-Nummer: 149-11-1
EINECS: 205-731-0
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge