Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptandionato-O,O')yttrium(III) ≥98% (99.9%-Y)
Lieferant: STREM CHEMICALS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
39-1000-1G
STRE39-1000-1GEA 150 EUR InStock
STRE39-1000-1G
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptandionato-O,O')yttrium(III) ≥98% (99.9%-Y)
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptandionato-O,O')yttrium(III)
Metal Beta-diketonates, Metal TMHD, Volatile Precursors for CVD
Formel: C₃₃H₅₇O₆Y
Melting Pt: 170…173 °C
MDL Number: MFCD00015713
CAS-Nummer: 15632-39-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge