Dichlorobis(3-(diphenylphosphino)propylamine)ruthenium(II)
Lieferant: STREM CHEMICALS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
44-6040
STRE44-6040EA 312 EUR InStock
STRE44-6040
Dichlorobis(3-(diphenylphosphino)propylamine)ruthenium(II)
Dichlorobis(3-(diphenylphosphino)propylamine)ruthenium(II)
Formel: C₃₀H₃₆Cl₂N₂P₂Ru
MDL Number: MFCD15144861
CAS-Nummer: 911128-25-1
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge