Tetrakis(triphenylphosphin)palladium(0) ≥99% (99.9+%-Pd)
Lieferant: STREM CHEMICALS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
46-2150-5G 46-2150.0005
STRE46-2150-5GEA 231 EUR InStock
STRE46-2150-5G ABCR46-2150.0005
Tetrakis(triphenylphosphin)palladium(0) ≥99% (99.9+%-Pd)
Tetrakis(triphenylphosphin)palladium(0)
Formel: C₇₂H₆₀P₄Pd
Melting Pt: 103…107 °C
Dichte: 1 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00010012
CAS-Nummer: 14221-01-3
EINECS: 238-086-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge