Rubidiumacetat ≥99% (Rb-Basis)
Lieferant: STREM CHEMICALS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
93-3701-10G
STRE93-3701-10GEA 123 EUR InStock
STRE93-3701-10G
Rubidiumacetat ≥99% (Rb-Basis)
Rubidiumacetat
Formel: H₃CCOORb
Melting Pt: 246 °C
MDL Number: MFCD00013058
CAS-Nummer: 563-67-7
EINECS: 209-255-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge