Silberhexafluoroantimonat ≥98%
Lieferant: STREM CHEMICALS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
93-4748-1G
STRE93-4748-1GEA 39.2 EUR InStock
STRE93-4748-1G
Silberhexafluoroantimonat ≥98%
Silberhexafluoroantimonat
Formel: AgF₆Sb
MW: 343.62
Dichte: 4.65…4.85 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00003401
CAS-Nummer: 26042-64-8
EINECS: 247-429-1
UN: 3260
ADR: 8 II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge