Cadmium-Standardlösung, 1000 mg/L Cd in verd. Salpetersäure (aus Cd) Standard für die ICP, Supelco®
Lieferant: SUPELCO
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
36379-100ML-F
SUPL36379-100ML-FEA 113 EUR InStock
SUPL36379-100ML-F
Cadmium-Standardlösung, 1000 mg/L Cd in verd. Salpetersäure (aus Cd) Standard für die ICP, Supelco®
Standards Kationischer Standards Cadmium-Standards
Zertifizierungen: Rückführbar auf SRM von NIST, entspricht den Anforderungen nach ISO 17034 und ISO 17025.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge