Zinn(II)chlorid Dihydrat, Supelco®
Lieferant: SUPELCO
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
96527-250G 96527-50G
SUPL96527-250GEA 251 EUR InStock
SUPL96527-250G SUPL96527-50G
Zinn(II)chlorid Dihydrat, Supelco®
Zinn(II)chlorid Dihydrat
Formel: SnCl₂·2H₂O
MW: 225.65 g/mol
Siedepunkt: 623
Melting Pt: 246
Dichte: 2.71 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149863
CAS-Nummer: 10025-69-1
EINECS: 231-868-0
UN: 3260
ADR: 8 III
Merck Index: 13,08861
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..