Iod ≥99,8% (durch titrimetrische Analyse), ReagentPlus®, Supelco®
Lieferant: SUPELCO
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
I3380-50G
SUPLI3380-50GEA 46.1 EUR InStock
SUPLI3380-50G
Iod ≥99,8% (durch titrimetrische Analyse), ReagentPlus®, Supelco®
Iod
Formel: I₂
MW: 253.81 g/mol
Siedepunkt: 184.3
Melting Pt: 114
MDL Number: MFCD00011355
CAS-Nummer: 7553-56-2
Merck Index: 13,05036
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge