Alcometer Brennstoffzellen-Atemalkoholtester
Lieferant: SURESCREEN
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
ALCOM
SUREALCOMEA 256 EUR InStock
SUREALCOM
Alcometer Brennstoffzellen-Atemalkoholtester
Elektronische Alkoholmessgeräte
Das Alcometer ist ein Brennstoffzellen-Alkoholtestgerät, das zuverlässige, genaue Ergebnisse unter Verwendung des Goldstandards für Atemalkoholtests bietet.
  • Hohe Genauigkeit und lange Lebensdauer
  • Durchflusssensor zeigt an, ob der Spender das Gerät korrekt verwendet
  • Hintergrundbeleuchtete Displays für den Einsatz bei Nacht
  • Erhöhte Testgeschwindigkeit
  • Warnlichter für positive Ergebnisse
  • 6 Monate/500 Anwendungen zwischen den Kalibrierungen
Resultate in BrAC.
Lieferumfang: Set wird mit 3 Mundstücken, Batterie und robustem Koffer geliefert
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge