Multikassette (Urin)
Lieferant: SURESCREEN
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
S12MC G10MC2300
SURES12MCEA 275 EUR InStock
SURES12MC SUREG10MC2300
Multikassette (Urin)
Drogentests
Die Multi-Kassette benötigt nur eine kleine Menge Urin, um den Test durchzuführen, wobei die Testergebnisse nach 5 Minuten verfügbar sind. Dieser Test im Mehrlinienformat wird mit einer Pipette für einen benutzerfreundlichen Vorgang geliefert.
  • Multi-Drogentest integriert
  • Geeignet für Proben mit geringem Volumen
  • Testen Sie bis zu 12 Parameter gleichzeitig
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge