Retractable safety scalpels
Lieferant: SWANN MORTON
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
3901 3991 4091 4002 4008 4005 4006 3905 4015 4007 3915 3910 4001 3911 4010 4011 3906 3907 3908
SWAN3901EA 104 EUR InStock
SWAN3901 SWAN3991 SWAN4091 SWAN4002 SWAN4008 SWAN4005 SWAN4006 SWAN3905 SWAN4015 SWAN4007 SWAN3915 SWAN3910 SWAN4001 SWAN3911 SWAN4010 SWAN4011 SWAN3906 SWAN3907 SWAN3908
Retractable safety scalpels
Skalpelle Skalpelle, komplett
Stainless steel blade, plastic handle. These disposable safety scalpels support and enhance safe passing procedures and protocols already practiced within the operating room and theatres.
  • Colour coded for ease of blade shape recognition
  • Scalpel features a strong temporary forward lock position to prevent uncontrolled retraction when contacting with bone during use
  • Additional notch to hold the blade more securely in the passing position and a rear permanent lock to be engaged prior to final disposal in a sharps container
Verpackung: All scalpels areMore Product Information
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..