KLEEN-Klingenmanagementsystem
Lieferant: SWANN MORTON
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
5701 5703 5705 5706 5707 5708 5710 5711 5791 5792
SWAN5701EA 274 EUR InStock
SWAN5701 SWAN5703 SWAN5705 SWAN5706 SWAN5707 SWAN5708 SWAN5710 SWAN5711 SWAN5791 SWAN5792
KLEEN-Klingenmanagementsystem
Rasiermesser und Klingen
Das KLEEN Blade Management System ermöglicht das mühelose und sichere Anbringen und Entfernen von chirurgischen Klingen an einem Standardgriff. Das System, das eine hochwertige chirurgische Klinge von Swann-Morton enthält, ist für den Einsatz mit den meisten chirurgischen Standardgriffen Nr. 3 und Nr. 4 konzipiert, die bereits im Krankenhaussystem im Umlauf sind. Dadurch werden Störungen und Kosten während des Umstellungsprozesses minimiert.
  • Sterile und unsterile Klingen
  • Schützende Schiebescheide
Die Hülle bedeckt die Klinge vollständig und unterstützt so eine unfallfreie Handhabung. Sie legt die chirurgische Klinge während der Verwendung vollständig frei und verfügt über eine intuitive Verriegelung, die eine Vorwärtsbewegung der Hülle während des Verfahrens verhindert. Das leicht abnehmbare BMS umhüllt die kontaminierten scharfen Gegenstände, die für die abschließende Zählung noch sichtbar sind, und trägt zur sicheren und verantwortungsvollen Entsorgung bei.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge