Thymol iodide, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
T2763-25G
T2763-25GEA 240 EUR InStock
T2763-25G
Thymol iodide, Sigma-Aldrich®
Thymol iodide
Thymol iodide, (4,4'-Bis(iodooxy)-2,2'-dimethyl-5,5'-bis(1-methylethyl)-1,1'-biphenyl)
Formel: C₂₀H₂₄I₂O₂
MW: 550.219 g/mol
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00026409
CAS-Nummer: 552-22-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..