Human cancer cell line blot
Lieferant: G Bioscienes
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
TB55
TB55EA 3030 EUR InStock
TB55
Human cancer cell line blot
Elektrophorese-Reagenzien Western Blotting Reagents
Ready to screen human cancer cell line blots.
These premade blots are prepared with the appropriate GenLysate™ and 50 μg protein is loaded onto a 4 to 20% denaturing polyacrylamide gel, along with a prestained molecular weight marker. After the proteins are resolved, they are transferred to a PVDF membrane, using Western transfer buffer. The blots are then ready to be blocked and probed with the antibodies of choice.
Features
Blot lane order:
Protein marker
Acute promyelocytic leukemia (HL-60)
T lymphocyte lymphoma (HUT-78)
B cell lymphoma (BJAB)
Mammary adenocarcinoma (MCF7)
Amelanotic melanoma (C32)
Acute T cell leukemia (JURKAT)
Chronic Myelogenous leukemia (K562)
Epidermoid carcinoma (A-431)
Epithlioid carcinoma (HeLa)
Burkitt's lymphoma (Ramos)
Prostate adenocarcinoma (LNCap)
Hepatoblastoma (HepG2)
Neuroepithelioma (SK-N-MC)
Order Now
PRODUKT
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Ihr VWR Vertriebszentrum.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt. Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Dieses Produkt ist nicht mehr verfügbar. Bitte kontaktieren Sie den VWR Kundenservice.
Collapse All
Bezeichnung VE Katalognummer Menge
Human cancer cell line blot 1 TB55
Hersteller-Artikelnummer:: TB55
Lokale Artikelnummer:: GENOTB55
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Weitere Angaben
Bitte wählen Sie den gewünschten Artikel
Bitte tragen Sie die Chargennummer ein. Sollte Ihnen diese nicht vorliegen, tragen Sie bitte bei "VWR-Chemikalien" ein "x" ein.
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..