Resolvex® A200 Halbautomatische Überdruck-Workstation
Lieferant: TECAN TRADING
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
253-1160 30199839 30219820
TCAT253-1160EA 0 EUR InStock
TCAT253-1160 TCAT30199839 TCAT30219820
Resolvex® A200 Halbautomatische Überdruck-Workstation
Automatisierte Aufreinigungssysteme für Nukleinsäure
Tischgerät mit automatisiertem Überdruckprozessor.
  • Programmierbare Druckprofile
  • Konsistenter Durchfluss über alle Vertiefungen/Säulen
  • 11 Lösungsmittelleitungen
  • Intuitive Touch-Bedienelemente
Optimiert für die Probenvorbereitung mit bewegungsgesteuertem 8-Port-Dispensierkopf.
Die gleichmäßige Überdruckverarbeitung bietet maximale Reproduzierbarkeit mit präziser Durchflusskontrolle zur Leistungssteigerung.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge