Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Acrylamid ≥98,0% (durch GC, titrimetrische Analyse)

Lieferant: TCI

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

A0139-25G A0139-500G
TCIAA0139-25GEA 29.2 EUR InStock
TCIAA0139-25G TCIAA0139-500G
Acrylamid ≥98,0% (durch GC, titrimetrische Analyse)
Acrylamid


Formel: C₃H₅NO
Siedepunkt: 125°C
Melting Pt: 84,5 °C
Dichte: 1,122 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 138 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00008032
CAS-Nummer: 79-06-1
EINECS: 201-173-7
UN: 2074
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,00129
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=186cc279f6e4c06097f02f47c2e7a0410aa94128&vid=186cc279f6e4c06097f02f47c2e7a0410aa94128&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Bromination Method) min. 98.0 %
Melting point 83.0 to 87.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge

Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.

Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..