Adenosin-5'-triphosphat Dinatriumsalz (ATP Dinatriumsalz) Hydrat ≥98,0% (durch HPLC, titrimetrische Analyse)
Lieferant: TCI
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
A0157-25G A0157-1G A0157-5G
TCIAA0157-25GEA 359 EUR InStock
TCIAA0157-25G TCIAA0157-1G TCIAA0157-5G
Adenosin-5'-triphosphat Dinatriumsalz (ATP Dinatriumsalz) Hydrat ≥98,0% (durch HPLC, titrimetrische Analyse)
Adenosin-5'-triphosphat Dinatriumsalz (ATP Dinatriumsalz) Hydrat
Formel: C₁₀H₁₄N₅Na₂O₁₃P₃·xH₂O
MW: 551.14 g/mol (anhy)
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00080339
CAS-Nummer: 34369-07-8
EINECS: 213-579-1
Merck Index: 14,00155
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=be5ac448451f84b10996626c6c8626bd970bd2ea&vid=be5ac448451f84b10996626c6c8626bd970bd2ea&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
abs-ratio (a/b) 0.78 to 0.82 (E250/E260)
abs-ratio (2a/2b) 0.13 to 0.17 (E280/E260)
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..