Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Adenosin-5'-triphosphat Dinatriumsalz (ATP Dinatriumsalz) Hydrat ≥98,0% (durch HPLC, titrimetrische Analyse)

Lieferant: TCI

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


A0157-25G A0157-1G A0157-5G
TCIAA0157-25GEA 359 EUR InStock
TCIAA0157-25G TCIAA0157-1G TCIAA0157-5G
Adenosin-5'-triphosphat Dinatriumsalz (ATP Dinatriumsalz) Hydrat ≥98,0% (durch HPLC, titrimetrische Analyse)
Adenosin-5'-triphosphat Dinatriumsalz (ATP Dinatriumsalz) Hydrat


Formel: C₁₀H₁₄N₅Na₂O₁₃P₃·xH₂O
MW: 551.14 g/mol (anhy)
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00080339
CAS-Nummer: 34369-07-8
EINECS: 213-579-1
Merck Index: 14,00155
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=be5ac448451f84b10996626c6c8626bd970bd2ea&vid=be5ac448451f84b10996626c6c8626bd970bd2ea&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
abs-ratio (a/b) 0.78 to 0.82 (E250/E260)
abs-ratio (2a/2b) 0.13 to 0.17 (E280/E260)

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge