Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Adenosine-3',5'-cyclic monophosphate (cAMP) ≥99,0% (durch HPLC)

Lieferant: TCI

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


A2381-1G A2381-5G
TCIAA2381-1GEA 72.8 EUR InStock
TCIAA2381-1G TCIAA2381-5G
Adenosine-3',5'-cyclic monophosphate (cAMP) ≥99,0% (durch HPLC)
Adenosine-3',5'-cyclic monophosphate (cAMP)


Formel: C₁₀H₁₂N₅O₆P
MW: 329.21 g/mol
Melting Pt: 220°C
Storage Temperature: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00005845
CAS-Nummer: 60-92-4
EINECS: 200-492-9
Merck Index: 14,02708
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Specific rotation [a]20/D -48.0 to -52.0 deg (C=0.7,H2O)
Water max. 12.0 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge