Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

N6-Benzoyl-2'-deoxyadenosine hydrate ≥98,0% (durch HPLC, Gesamtstickstoff)

Lieferant: TCI

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


B3101-1G B3101-100MG
TCIAB3101-1GEA 537 EUR InStock
TCIAB3101-1G TCIAB3101-100MG
N6-Benzoyl-2'-deoxyadenosine hydrate ≥98,0% (durch HPLC, Gesamtstickstoff)
N6-Benzoyl-2'-deoxyadenosine hydrate


Formel: C₁₇H₁₇N₅O₄
MW: 355.35 g/mol
MDL Number: MFCD00149575
CAS-Nummer: 206752-42-3
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Water max. 7.0 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge