2'-Desoxyadenosin Monohydrat ≥99,0% (durch titrimetrische Analyse)
Lieferant: TCI
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
D0046-25G D0046-5G
TCIAD0046-25GEA 923 EUR InStock
TCIAD0046-25G TCIAD0046-5G
2'-Desoxyadenosin Monohydrat ≥99,0% (durch titrimetrische Analyse)
2'-Desoxyadenosin Monohydrat
Formel: C₁₀H₁₃N₅O₃·1H₂O
MW: 269.26 g/mol (251.24 anhy)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149364
CAS-Nummer: 16373-93-6
EINECS: 213-488-7
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8db019abbbcffd458a3267a4cae6fba266261d87&vid=8db019abbbcffd458a3267a4cae6fba266261d87&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 % (calcd.on anh.substance)
Specific rotation [a]20/D -24.0 to -27.0 deg (C=0.5, H2O)
Solubility in hot Water almost transparency
Water 5.0 to 7.5 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge