Guard columns, TCI OPTI-GUARD™ Fit
Lieferant: TCI
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
S1440-3CLM S1441-3CLM S1442-3CLM S1443-3CLM S1444-3CLM S1445-3CLM S1446-3CLM S1447-3CLM S1453-3CLM
TCIAS1440-3CLMEA 263 EUR InStock
TCIAS1440-3CLM TCIAS1441-3CLM TCIAS1442-3CLM TCIAS1443-3CLM TCIAS1444-3CLM TCIAS1445-3CLM TCIAS1446-3CLM TCIAS1447-3CLM TCIAS1453-3CLM
Guard columns, TCI OPTI-GUARD™ Fit
Chromatographiesäulen
The TCI OPTI-GUARD™ series are compact, high-performance, and easy-to-use HPLC guard columns.
  • Special fitting style
  • Easy hand tight connection
  • For LC-MS analysis
This series is recommended for the further purification of relatively clean samples using either 4,6 or 2,0 mm I.Ø HPLC columns.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..