Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Dietary Fiber, total, assay control kit, Supelco®

Lieferant: SUPELCO

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


TDFC10-1KT
TDFC10-1KTEA 607 EUR InStock
TDFC10-1KT
Dietary Fiber, total, assay control kit, Supelco®
Standards Lebensmittel-Standards
Standards for use as internal controls in conjunction with the Total Dietary Fiber Assay Kit (TDF100A).

Arabinogalactan (stractan) 1 g
Casein 5 g
β-Glucan 1 g
Pectin 1 g
Starch, corn 10 g
Starch, wheat 10 g


Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge