Eco AluRack fr Khlschrnke fr (HxT) 5x3=15 Kryoboxen, 32mm hoch, Aluminium, Abmessungen (HxTxB) 181x425x139mm, geliefert mit Stan dard Kartonageboxen, wei, und 10x10 Rastereinstze 1 * 1 ST
Lieferant: TENAK
Eco AluRack fr Khlschrnke fr (HxT) 5x3=15 Kryoboxen, 32mm hoch, Aluminium, Abmessungen (HxTxB) 181x425x139mm, geliefert mit Stan dard Kartonageboxen, wei, und 10x10 Rastereinstze 1 * 1 ST
New Product
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Eco AluRack für Kühlschränke für (HxT) 5x3=15 Kryoboxen, 32mm hoch, Aluminium, Abmessungen (HxTxB) 181x425x139mm, geliefert mit Stan dard Kartonageboxen, weiß, und 10x10 Rastereinsätze 1 * 1 ST TENATE11120B10 1 * 1 ST
New Product
Hersteller-Artikelnummer:: TE11120B10
Lokale Artikelnummer:: TENATE11120B10
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder