Eco AluRack fr Khltruhen fr 17 Kryoboxen, 40mm hoch, Aluminium, Abmessungen (HxTxB) 725x140x140mm, geliefert mit Standard Kartona geboxen, wei, und 10x10 Rastereinstze 1 * 1 ST
Lieferant: TENAK
Eco AluRack fr Khltruhen fr 17 Kryoboxen, 40mm hoch, Aluminium, Abmessungen (HxTxB) 725x140x140mm, geliefert mit Standard Kartona geboxen, wei, und 10x10 Rastereinstze 1 * 1 ST
New Product
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Eco AluRack für Kühltruhen für 17 Kryoboxen, 40mm hoch, Aluminium, Abmessungen (HxTxB) 725x140x140mm, geliefert mit Standard Kartona geboxen, weiß, und 10x10 Rastereinsätze 1 * 1 ST TENATE11448B10 1 * 1 ST
New Product
Hersteller-Artikelnummer:: TE11448B10
Lokale Artikelnummer:: TENATE11448B10
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder