Eco Alu MTP-Gestell fr Khlschrnke fr SBS Format (HxT) 7x5=35 Platten, 55mm hoch, Aluminium, Abmessungen (HxTxB) 400x450x135mm 1 * 1 ST
Lieferant: TENAK
Eco Alu MTP-Gestell fr Khlschrnke fr SBS Format (HxT) 7x5=35 Platten, 55mm hoch, Aluminium, Abmessungen (HxTxB) 400x450x135mm 1 * 1 ST
New Product
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Beschreibung Katalognummer Verpackungseinheit Menge
Eco Alu MTP-Gestell für Kühlschränke für SBS Format (HxT) 7x5=35 Platten, 55mm hoch, Aluminium, Abmessungen (HxTxB) 400x450x135mm 1 * 1 ST TENATE15636 1 * 1 ST
New Product
Hersteller-Artikelnummer:: TE15636
Lokale Artikelnummer:: TENATE15636
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder